Learn More
Haldenwanger™ Crogioli per fusione in porcellana con profilo medio-alto
Codice prodotto. 10017380
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10017380
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/7
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Product Type Crogioli di fusione in porcellana