Learn More
Haldenwanger™ Crogioli per fusione in porcellana con profilo medio-alto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
- Lids sold separately; see L 79D/4 (10311252)
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Capacità (sistema metrico) | 90 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 48 mm |
| Product Type | Crogioli di fusione in porcellana |