Learn More
Haldenwanger™ Crogioli per fusione in porcellana con profilo medio-alto
Codice prodotto. 10731922
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10731922
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/7A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type Crogioli di fusione in porcellana
Porosità Medium