missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medroxyprogesterone acetate, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200101084
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16478326

Marca: Medchem Express HYB0469

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.

Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.

Specifica

Materiale o nome chimico Medroxyprogesterone acetate
Forma fisica Powder
CAS 71-58-9
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H34O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Medroxyprogesterone 17-acetate Farlutin
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(O[C@@]([C@]12C)(CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@H](C)C3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])CC2)C(C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 386.52
Peso formulazione 386.52
Percent Purity 98.68%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato