Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Posizioni:
120
216
Capacità:
Tubes (10 mL), Tubes (16 mm)
Tubes (13 mm), Tubes (5 to 7 mL)
Diametro (sistema metrico) apertura:
13 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Rack |
| Matrice | 12 x 18 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (13 mm), Tubes (5 to 7 mL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 216 |
| Forma | Rectangular |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |