Learn More
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack
Codice prodotto. 15509811 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (13 to 16 mm)
Dimensioni (L x P x A):
673 x 235 x 90 mm
673 x 267 x 90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15509811
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Creates space and organization for high throughput labs requiring large sample storage. Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack eliminates the need for multiple tube racks.
  • Fully-assembled polypropylene
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Tube Rack
Matrice 12 x 36
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (10 to 13 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 432
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 to 7mL tubes
Montaggio Tabletop
Quantità 1 Each
Size Double
Dimensioni (L x P x A) 673 x 235 x 90 mm
Lunghezza (sistema metrico) 673 mm
Larghezza (sistema metrico) 235 mm
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Peso (sistema metrico) 2.24 kg