Learn More
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack
Codice prodotto. 15539811 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (13 to 16 mm)
Dimensioni (L x P x A):
673 x 235 x 90 mm
673 x 267 x 90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15539811
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Creates space and organization for high throughput labs requiring large sample storage. Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack eliminates the need for multiple tube racks.
  • Fully-assembled polypropylene
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Tube Rack
Matrice 18 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 240
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10mL tubes
Montaggio Tabletop
Quantità 1 Each
Size Double
Dimensioni (L x P x A) 673 x 267 x 90 mm
Lunghezza (sistema metrico) 673 mm
Larghezza (sistema metrico) 267 mm
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 13 to 16 mm
Peso (sistema metrico) 2.28 kg