Learn More
Micronova™ MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 qt.
1 gal.
5 gal.
Dimensione della confezione:
15.14L
19L
7.60L
Descrizione
The Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner offers an effective alternative to toxic, flammable, solvent-based cleaners, such as acetone and isopropyl alcohol. Filtered to 0.1 microns, this cleaner is ideal for semiconductor, electronics, aerospace and clean-build operations.
- Non-flammable, heavy duty cleanroom degreaser
- Removes grease, adhesives and photo-resist stains from most surfaces
- Ideal for semiconductor, electronics, aerospace and clean-build operations
- Filtered to 0.1 microns
- Available in 1 or 5 gallon refill bottles and a 1 quart spray bottle
- Biodegradable
- Water soluble
- Effective at low concentrations
Specifica
Specifica
| Product Type | MegaClean Cleaner |
| Color-coded | No |
| Handle Type | None |
| Sterilità | Non-sterile |
| Descrizione | Heavy Duty Detergent, Degreaser |
| Da utilizzare con (applicazione) | Heavy Soils, Adhesive Removal in and Around Cleanroom |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mops and Buckets or Wipes and Sponge |
| Volume (sistema imperiale) | 1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated