Learn More
Thermo Scientific™ Centrifughe Megafuge™ serie 16
Le centrifughe per applicazioni di routine della serie Thermo Scientific™ Megafuge™ 16 offrono capacità, ergonomia e convenienza eccezionali.
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conformità agli standard IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. Registrazione UL, CSA, CE, sicurezza biologica con certificazione. |
|---|---|
| Tipo di unità di controllo | Microprocessore |
| Capacità | 4 x 400 ml (1.6 l) |
| RCF max | 25,830 x g |
| Velocità max | 15200 rpm |
Descrizione
Trattamento quotidiano dei campioni con la centrifuga Thermo Scientific™ Megafuge™ serie 16, in grado di offrire capacità eccezionali, ergonomia elevata e alto valore. Perfetta per i protocolli clinici, le applicazioni delle colture cellulari e l'elaborazione delle micropiastre, la versione refrigerata è progettata per il trattamento di campioni termosensibili tra -10 ° e +40 °C.
Facile da utilizzare:
- Comandi intuitivi per un funzionamento più facile e informazioni dettagliate su numerosi parametri operativi e sullo stato di lavorazione per prestazioni ottimali.
- È sufficiente la pressione di un dito per chiudere e bloccare con facilità il coperchio motorizzato della centrifuga, anche sui banchi di lavoro più alti.
Rotore Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema di bloccaggio sicuro per installare e sostituire i rotori con la semplice pressione di un pulsante
- Possibilità di passare rapidamente da un'applicazione all'altra
- Facile accesso alla camera del rotore per una rapida pulizia, un ambiente di lavoro più igienico e una maggiore durata dell'unità
Sistema di chiusura ermetica dei portaprovette Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Soluzione di biocontenimento con chiusura a scatto per eliminare la necessità di tappi a vite e fascette complicate
- Facilità di apertura/chiusura con una sola mano, anche con i guanti
- Certificazione CAMR™ in Porton Down, UK
Tecnologia Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- L'avanzato sistema di gestione del rotore ottimizza l'accelerazione, la frenata ed eventuali sbilanciamenti del carico per ogni opzione di rotore e portaprovette
- Sicurezza ottimizzata e separazioni migliorate
Design salvaspazio:
- Ottimizzazione dell'area di lavoro grazie alle dimensioni compatte.
- L'altezza ergonomica e le linee curve del design garantiscono un semplice carico e scarico dei campioni e una facile pulizia.
Eccezionale efficienza energetica:
- Risparmio energetico fino al 40% sui protocolli standard del settore quali la separazione di sangue o analisi di campioni in provette coniche
Modello ventilato Megafuge 16:
- Dimensioni: Lungh. 23.8 × largh. 17.3 × alt. 14.2 poll. [alt. aperto 34.3 poll.] (60.5 × 44 × 36 cm [aperto 87 cm])
- Peso netto: 57.5 kg (126.8 libbre)
Modello refrigerato Megafuge 16R:
- Sistema di refrigerazione senza CFC
- Intervallo di temperatura: Da -10 ° a +40 °C
- Funzione di pre-raffreddamento con tasto diretto
- Lungh. 23.8 × largh. 24.5 × alt. 14.2 poll. [alt. aperto 34.3 poll.] (60.5 × 62.3 × 36 cm [aperto 87 cm])
- Peso netto: 91.5 kg (201.7 libbre)
Informazioni per l'ordine:
È disponibile una vasta gamma di rotori per le esigenze di routine quotidiane. I rotori in fibra di carbonio Thermo Scientific Fiberlite™, più leggeri, consentono di ottimizzare le prestazioni e offrono versatilità e velocità insieme a un design robusto e resistente alla corrosione. Tutti i rotori e gli adattatori sono venduti separatamente.
Include:
- Tecnologia Smartspin
- Rotori, adattatori e provette devono essere ordinati separatamente per essere compatibili con l'applicazione.
Prodotto consigliato per:
- Coltura cellulare
- Trattamento del sangue
- Micropiastre
Specifica
| Conformità agli standard IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. Registrazione UL, CSA, CE, sicurezza biologica con certificazione. | |
| 4 x 400 ml (1.6 l) | |
| 15200 rpm | |
| Digitale | |
| 6 programmi, accesso diretto | |
| 23.8 in. | |
| 14.2 pollici | |
| 36 cm |
| Microprocessore | |
| 25,830 x g | |
| Megafuge™ | |
| Motore a induzione senza spazzole, a trasmissione diretta | |
| 9 ore 99 min. più HOLD | |
| 60.5 cm | |
| 34.3 pollici | |
| 87 cm |