Learn More
Eurofins DiscoverX MEK2 Protein, Unactive
Codice prodotto. 17310314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
250µg
Codice prodotto. 17310314
Marca: Eurofins DiscoverX 14532M
Unactive, N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2, for use in Kinase Assays.
MEK2 protein is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase is known to play a critical role in mitogen growth factor signal transduction. It phosphorylates and thus activates MAPK1/ERK2 and MAPK2/ERK3. The activation of this kinase itself is dependent on the Ser/Thr phosphorylation by MAP kinase kinase kinases. The inhibition or degradation of this kinase is found to be involved in the pathogenesis of Yersinia and anthrax. It catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates the ERK1 and ERK2 MAP kinases (By similarity).
GenBank NM_030662
Specifica
Formulazione mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecolare 46 kDa
Quantità 250 μg
Specie Human
Recombinant Recombinant
Tag proteine N-terminal 6His
Sistema di espressione Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein Form Full-length
Purity or Quality Grade ≥70%
Proteine MEK2, unactive
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.