Learn More
Fisherbrand™ Meker Burner, LP Gas, 24mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
162 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Meker Burner |
| Tipo di gas | Butane, LPG, Propane |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) ingresso esterno | 24 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 162 mm |
| N. per confezione | 1 Ea. |