Learn More
Fisherbrand™ Meker Burner with Tétine Connection, 24mm Opening
Codice prodotto. 11719777 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11719777
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a stable flame and excellent air-gas mixture for superior combustion.
  • 24mm diameter burner opening
  • 160mm overall height
  • Gas supply regulation by needle valve
  • Nickel plated steel to guarantee a stable and homogeneous flame
  • For use with natural gas/methane or butane/propane
Specifica
Product Type Meker Burner
Tipo di gas Natural Gas
Descrizione Consumption of 62L/hr
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Include T-Tine Connector
N. per confezione 1 Ea.