Learn More
Fisherbrand™ Meker Industrial Burner with Stop Valve for NF Connection, 43mm Opening
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Industrial Burner, Meker |
| Tipo di gas | Butane, LPG, Propane |
| Descrizione | Consumption of 240L/hr |
| Diametro (sistema metrico) | 43 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Include | NF Screwing G 0.5 in Connector, Stop Valve |
| N. per confezione | 1 Ea. |