Learn More
Fisherbrand™ Meker Industrial Burner with Stop Valve for Tétine Connection, 43mm Opening
Codice prodotto. 11749806 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Carbone/Butano/Propano, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11749806
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing an extremely strong flame for intensive use.
  • Wide and stable flame
  • Excellent heating power
  • Lateral holding handle for safety
  • Burner diameter of 43mm, overall height of 180mm
  • Flame size adjustable with 4 interchangeable nozzles
Specifica
Product Type Industrial Burner, Meker
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stop Valve, T-Tine Connector
Tipo di gas Methane, Natural Gas
Descrizione Consumption of 188L/hr
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Include T-Tine Connector, Stop Valve
N. per confezione 1 Ea.