Learn More
Fisherbrand™ Meker Safety Burner with Tétine Connection, 24mm Opening
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Meker Safety Burner |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | T-Tine Connector |
| Tipo di gas | Butane, LPG, Propane |
| Materiale | Brass |
| Descrizione | Consumption of 80L/hr. |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| N. per confezione | 1 Ea. |