Learn More
VITLAB™ Vassoi portastrumenti in melammina-formaldeide
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 60 mm
350 x 250 x 40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- White instrument tray
- Tall shape
- Rounded corners
- Fitting lid made of PS, please order separately
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 350 x 250 x 40 mm |
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Materiale | Melammina |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Larghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Da utilizzare con | Pratico vassoio per strumenti, apparecchiature e utensili sensibili |