Learn More
VITLAB™ Vassoi portastrumenti in melammina-formaldeide
Codice prodotto. p-8000506
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 60 mm
350 x 250 x 40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15791996
Marca: VITLAB™ 72398
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare questo pratico vassoio per strumenti, apparecchiature e utensili sensibili. I vassoi portastrumenti VITLAB™ in melammina-formaldeide sono stabili e autoportanti, con superfici lisce e facili da pulire.
  • White instrument tray
  • Tall shape
  • Rounded corners
  • Fitting lid made of PS, please order separately
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 290 x 160 x 60 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Materiale Melammina
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Da utilizzare con Pratico vassoio per strumenti, apparecchiature e utensili sensibili