Learn More
Asecos™ Melamine Resin-Coated Base Cover
Codice prodotto. 15441435 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Dimensioni esterne (L x P x A):
536 x 1086 x 88 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15441435
Marca: Asecos™ 31005
Designed for protection of safety storage cabinets.
  • Base cover
  • With adjusting aids
Specifica
Product Type Base Assembly
Da utilizzare con (applicazione) Protection
Dimensioni esterne (L x P x A) 536 x 1086 x 88 mm
Peso (sistema metrico) 2.5 kg