Learn More
MelanA (MLANA) Monoclonal Antibody (UMAB286), UltraMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies UM800176CF
Descrizione
MelanA (MLANA) Monoclonal antibody specifically detects MelanA (MLANA) in Human samples. It is validated for Antibody Microarray, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| MelanA (MLANA) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| Q99795 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 10223 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Microarray, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| UMAB286 | |
| Unconjugated | |
| Gpa33 | |
| A930034P04Rik; Antigen LB39-AA; antigen SK29-AA; MART1; MART-1; melan-A; melanoma antigen recognized by T-cells 1; melanoma associated antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A | |
| Full length human recombinant protein of human GPA33 (NP_005805) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.