Learn More
MedChemExpress Melanotan I
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Specifica
Specifica
| Purezza | 97.22% |
| CAS | 75921-69-6 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Peso molecolare | 1646.85 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (30.36 mM) |
| Sinonimo | MT-I∣ [Nle4,D-Phe7]-α-MSH |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.