Learn More
Thermo Scientific™ Melanotan II
Codice prodotto. 15496729
Click to view available options
Quantità:
1mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 15496729
Marca: Thermo Scientific™ J65115.M¬
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 121062-08-6
Colore White
Content And Storage Store at -20°C
Formato Solid
Peso molecolare 1024.198
Product Type Melanotan II
Quantità 1mg