Learn More
B Braun™ Disinfettante spray Meliseptol™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Pezzo
Descrizione
- Rapid Meliseptrol distribution
- Free of CFC's
- For small surfaces and equipment
- Colorless
Specifica
Specifica
| Product Type | Disinfettante |
| pH | ∽ 7 |
| Aspetto | Incolore |
| Punti di ebollizione | 89 °C |
| Tipo di contenitore | Contenitore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per superfici e apparecchi di piccole dimensioni |
| Volume (sistema metrico) | 5 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, butanone