missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melperone, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099315
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16488856

Marca: Medchem Express HYB2169

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Melperone, a butyrophenone, is an antipsychotic drug used for sleep induction which is frequently prescribed in psychiatric setting. Melperone has been used for a variety of indications, including the treatment of schizophrenia, but also for agitation in the elderly.

Melperone, a butyrophenone, is an antipsychotic drug used for sleep induction which is frequently prescribed in psychiatric setting. Melperone has been used for a variety of indications, including the treatment of schizophrenia, but also for agitation in the elderly.

Specifica

Materiale o nome chimico Melperone
CAS 3575-80-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H22FNO
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (158.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCC(C)CC2
Molecular Weight (g/mol) 263.35
Peso formulazione 263.35
Percent Purity 95.32%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato