Learn More
Melperone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418748
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16418748
Marca: Medchem Express HYB2169
MedChemExpress Melperone, a butyrophenone, is an antipsychotic drug used for sleep induction which is frequently prescribed in psychiatric setting. Melperone has been used for a variety of indications, including the treatment of schizophrenia, but also for agitation in the elderly.
Melperone, a butyrophenone, is an antipsychotic drug used for sleep induction which is frequently prescribed in psychiatric setting. Melperone has been used for a variety of indications, including the treatment of schizophrenia, but also for agitation in the elderly.
Specifica
Materiale o nome chimico Melperone
CAS 3575-80-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H22FNO
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (158.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCC(C)CC2
Molecular Weight (g/mol) 263.35
Peso formulazione 263.35
Percent Purity 95.32%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.