Learn More
Melting Point (Benzophenone, Benzoic Acid, Anthraquinone) Standard Set, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13522100 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3 x 1 g
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 13522100
Marca: Reagecon RMPSET2
Specially prepared to calibrate, control, verify or qualify melting point (MP) devices.
  • Melting Point Reference Standard, Melting Point Reference Material
  • The exceptional purity of this product is critical as MP will change with the presence of very small quantities of impurities.
  • This product is produced in accordance with the European, US and Chinese Pharmacopeia requirements.
  • The product can assist in identifying a compound or derivative or checking the purity or thermal stability of a known compound.
  • Tested and certified using a reference melting point apparatus that is calibrated using Certified Reference Materials to give traceability to the ITS-90 Temperature Scale.
  • Both the meniscus formation and complete liquefaction temperatures are certified.
Specifica
Descrizione Accuracy ± 0.03°C
Imballaggio Blue Glass Bottle
Concentration or Composition Notes Benzophenone 47 to 49°C Standard, Benzoic Acid 121 to 123°C Standard, Anthraquinone 283 to 286°C Standard
Forma fisica Solid
Quantità 3 x 1 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X3 MELTING P. STD BENZOPHENONE,BENZ,ANTHRAQUI10GR
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: anthraquinone, benzoic acid