Learn More
Melting Point Standard Set, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13532100 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 13532100
Marca: Reagecon RMPSET1
Specifica
Imballaggio 3g
Quantità 10 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MELTING POINT STANDARD CAFFEINE 235 et 238°C
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali /internazionali..