Learn More
MEM chloride, 94%
Codice prodotto. 10429680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10429680
Marca: Thermo Scientific Acros 185980100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3970-21-6 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3970-21-6, 542-88-1
Formula molecolare C4H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 124.56
Numero MDL MFCD00000888
InChI Key BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride
PubChem CID 77590
IUPAC Name 1-(chloromethoxy)-2-methoxyethane
SMILES COCCOCCl
Specifica
Materiale o nome chimico MEM chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 50.0°C to 52.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH2Cl
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 10 g
Fieser 07,227; 09,299
Gravità specifica 1.09
Peso formulazione 124.57
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MEM chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.