Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Codice prodotto. 11722597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11722597
Marca: Serva Electrophoresis™ 4431001
Specifica
Product Type Dialysis Tubing
MWCO 3.5 kDa
Materiale Cellulose
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Capacità (sistema metrico) 2 mL/cm
Quantità 1 Each
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.