Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Dialysis Tubing |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Materiale | Cellulose |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL/cm |
| Quantità | 1 Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur