Learn More
Cytiva Membra Clear Membrane
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Membranes for asbestos analysis.
Specifica
Specifica
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 0.8 μm |
| N. per confezione | 100Pack |
| Tipo | Membra Clear Membrane |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |