Learn More
Cytiva Membra Clear Membrane
Codice prodotto. p-8009327
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11375094
Marca: Cytiva 7141047
Mixed cellulose ester membranes
Membranes for asbestos analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale MCE
Dimensione del poro 0.8 μm
N. per confezione 100Pack
Tipo Membra Clear Membrane
Diametro (sistema metrico) 47 mm