missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Membrane Antibody (1041508) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB10690H
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Membrane Monoclonal antibody specifically detects Membrane in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
Specifica
| Membrane | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 0 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| 1041508 | |
| PBS | |
| E. coli-derived SARS-CoV-2 membrane (M) protein with a C-terminal His tag, Arg101-Gln222, Accession # YP_0097243693 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto