missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Membrane Desalting Buffer MDB

Codice prodotto. 15558471
Click to view available options
:
Membrane Desalting Buffer; Volume: 125 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15558471

Marca: Macherey-Nagel™ 740342.125

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Membrane Desalting Buffer MDB to be used with NucleoSpin RNA, NucleoSpin RNA XS, NucleoSpin RNA Blood, and NucleoSpin miRNA kits

  • For NucleoSpin RNA, RNA XS, RNA Blood, and miRNA kits

Specifica

Materiale o nome chimico Membrane Desaling Buffer
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoSpin RNA, NucleoSpin RNA XS, NucleoSpin RNA Blood, and NucleoSpin miRNA Kits
Quantità 125 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer MDB (125 mL)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanide, ethanol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato