Learn More
Menaquinone-7, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16484638
Marca: Medchem Express HY112499
MedChemExpress Menaquinone-7 (Vitamin K2-7), belongs to a class of K2-vitamin homologs, is originally discovered as the anti-hemorrhagic factors.
Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is identified as the most bioactive cofactor for the carboxylation reaction of Gla-proteins . Supplementation with Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is a pharmacological option for activating matrix Gla protein and intervening in the progression of calcific aortic valve stenosis (CAVS).
Specifica
Materiale o nome chimico Menaquinone-7
CAS 2124-57-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C46H64O2
Quantità 10 mg
Sinonimo Vitamin K2-7 Vitamin K2(35) Vitamin MK-7
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (7.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 649.0
Peso formulazione 649.0
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.