Learn More
Menthofuran, 95%
Codice prodotto. 11453407
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11453407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17192.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 494-90-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 494-90-6
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.221
Numero MDL MFCD00041851
InChI Key YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
PubChem CID 329983
ChEBI CHEBI:50542
IUPAC Name 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran
SMILES CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Specifica
Materiale o nome chimico Menthofuran
Densità 0.972
Punti di ebollizione 86°C to 88°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.4845
Quantità 1 g
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.