missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MEP1A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA596943

Codice prodotto. 16509781

  • 526.00€ / 100µL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Immunogen sequence: NFSQVLENTS KGDKLQSPRF YNSEGYGFGV TLYPNSRESS GYLRLAFHVC SGENDAILEW PVENRQVIIT ILDQEPDVRN RMSSSMVFTT SKSHTSPAIN DTVIWDRPSR VGTYHTDCNC FRSIDLGWSG FISHQMLKRR SFLKNDDLII FVDFEDITHL SQTEVPTKGK RLSPQGLILQ GQEQQVSEEG SGKAMLEEAL PVSLSQGQPS RQKRSVENTG PLEDHNWPQY FRDPCDPNPC QNDGICVNVK GMASCRCISG H; Positive Samples: Mouse kidney, Mouse small intestine, Mouse pancreas, Rat kidney; Cellular Location: Membrane, Single-pass type I membrane protein.

MEP1A (Meprin A Subunit Alpha) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Collagen chain trimerization. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include metalloendopeptidase activity and metallopeptidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

MEP1A
Polyclonal
Unconjugated
MEP1A
AI098089; AW107200; bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)); E-24.18; Endopeptidase-2; endopeptidase-24.18 subunit alpha; Mep1; Mep-1; MEP1A; Mep-1a; meprin 1 alpha; meprin A alpha; meprin A alpha-subunit; meprin A subunit alpha; meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase); meprin alpha; N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha; PABA peptide hydrolase; PPH alpha; PPHA
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
17287, 25684, 4224
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
1.98 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P28825, Q16819, Q64230
MEP1A
Recombinant protein (or fragment).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato