Learn More
MEP1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA525752
Codice prodotto. 13269378
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
MEP1A (Meprin A Subunit Alpha) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Collagen chain trimerization. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include metalloendopeptidase activity and metallopeptidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MEP1A
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P28825, Q16819
MEP1A
KLH conjugated synthetic peptide between 149-175 amino acids from the N-terminal region of human MEP1A
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
MEP1A
AI098089; AW107200; bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)); E-24.18; Endopeptidase-2; endopeptidase-24.18 subunit alpha; Mep1; Mep-1; MEP1A; Mep-1a; meprin 1 alpha; meprin A alpha; meprin A alpha-subunit; meprin A subunit alpha; meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase); meprin alpha; N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha; PABA peptide hydrolase; PPH alpha; PPHA
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
17287, 4224
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni