Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mephenytoin
Codice prodotto. 17201272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
17201272 100 mg 100mg
17291262 25 mg 25mg
2 options
Codice prodotto. 17201272
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466691000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-12-4
Formula molecolare C12H14N2O2
Specifica
Materiale o nome chimico Mephenytoin
Quantità 100 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Punto di fusione 135.0°C to 137.0°C
Peso formulazione 218.25
InChI Key GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5-ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 218.26