missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Meptyldinocap 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Meptyldinocap |
| CAS | 131-72-6 |
| Nomi componenti o analita | Meptyldinocap |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H24 N2 O6 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+ |
| SMILES | CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | (2,4-dinitro-6-octan-2-ylphenyl) (E)-but-2-enoate |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto