Learn More
Mepyramine maleate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18722634
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 18722634
Marca: Tocris Bioscience 0660/100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective H1 inverse agonist
Selective inverse agonist for the H1 receptor. Inhibits histamine induced inositol phosphate (InsP) production (log EC50 = -7.94) and intracellular calcium mobilization. Sequesters Gq/11 protein, reducing its availability for other receptors associated with the same signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Formula molecolare C21H27N3O5
Numero MDL MFCD00069333
Quantità 100 mg
Sinonimo pyrilamine maleate, mepyramine maleate, anisopyradamine, histosol, minihist, diaminide maleate, paraminyl maleate, antihist, histatex, histine
InChI Key JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC=C(CN(CCN(C)C)C2=CC=CC=N2)C=C1
IUPAC Name (2Z)-but-2-enedioic acid; N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 401.46
PubChem CID 5284451
Peso formulazione 401.46
Percent Purity >98%