Learn More
Mercuric acetate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercuric acetate |
| Punto di fusione | 179.0°C to 182.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula molecolare | C4H6HgO4 |
| Formula lineare | (CH3CO2)2Hg |
| Beilstein | 02, 96 |
| Vedi altri risultati |