Learn More
Beskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Flow Cytometry, Immunomicroscopy |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000 |
| Formulation | 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free |
| Host Species | Donkey |
| Immunogen | This Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 1 mg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?