Learn More
Mercury, 99.99+%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercury |
| Colore | Silver |
| Densità | 13.5400g/mL |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99+% |
| Forma | Heavy Liquid |
| Indice di Merck | 15, 5966 |
| Peso formulazione | 200.59 |
| Percent Purity | ≥99.990% (MB) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mercury
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H330-Letale se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P273-Non disperdere nell'ambiente.