Learn More
Mercury, 99.99+%
Codice prodotto. 10712631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10712631
Marca: Thermo Scientific Acros 201421000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury
Colore Silver
CAS 7439-97-6
Densità 13.5400g/mL
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.99+%
Forma Heavy Liquid
Formula molecolare Hg
Numero MDL MFCD00011035
Indice di Merck 15, 5966
Sinonimo hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
InChI Key QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hg]
IUPAC Name mercury
Molecular Weight (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Peso formulazione 200.59
Percent Purity ≥99.990% (MB)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.