Learn More
Mercury, Certified AR for Analysis, Metal, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10244680 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 10244680
Marca: Fisher Chemical M/3750/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7439-97-6
Formula molecolare Hg
Molecular Weight (g/mol) 200.59
Numero MDL MFCD00011035
InChI Key QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC Name mercury
SMILES [Hg]
Specifica
Colore Silver
Punto di fusione -38.9°C
Punti di ebollizione 356.5°C
Quantità 100 g
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 0.01 hPa at 20°C
Forma Liquid
Peso formulazione 200.59g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.