Learn More
Mercury(II) chloride, 99.5%
Codice prodotto. 10072750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice prodotto. 10072750
Marca: Thermo Scientific Acros 201430250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-94-7
Formula molecolare Cl2Hg
Molecular Weight (g/mol) 271.49
Numero MDL MFCD00011041
InChI Key LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC Name dichloromercury
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifica
Punti di ebollizione 302.0°C
Materiale o nome chimico Mercury(II) chloride
Punto di fusione 277.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Complexometry)
Formula lineare HgCl2
Fieser 01,652; 05,427; 06,359; 09,291; 11,467; 12,304; 13,175; 15,200
Indice di Merck 15, 5943
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.4 g/100 mL (20°C). Other solubilities: 1g/40 mL acetic acid, 1g/200 mL benzene - 1g/3.8 mL alcohol, 1g/22 mL ether - 1g/12 mL glycerol, soluble in acetone and ethyl acetate, slightly soluble in pyridine and cs2
Peso formulazione 271.5
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 5.44
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercuric chloride