Learn More
Mercury(II) Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15637930 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
Codice prodotto. 15637930
Marca: Honeywell Research Chemicals M113625G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-94-7
Formula molecolare Cl2Hg
Molecular Weight (g/mol) 271.49
Numero MDL MFCD00011041
InChI Key LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC Name dichloromercury
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifica
Punti di ebollizione 302°C
Materiale o nome chimico Mercury(II) chloride
Punto di fusione 276°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula lineare HgCl2
Numero UN UN1624
Peso formulazione 271.5g/mol
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1.3mmHg (236°C)
Densità 5.44g/cu.cm at 25°C