Learn More
Mercury(II) fluoride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11327227
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11327227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011533.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mercury(II) fluoride is a selective fluorination agent. Organic compounds, such as triphenylacetic acid, triphenyl ethylene, and triethyl phosphite can be selectively fluorinated in dimethylsulfoxide/HgF 2 solutions under UV-visible illumination. CF2I2 was synthesized by fluorination of tetraiodomethane with mercury(II) fluoride and purified.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-39-3
Formula molecolare F2Hg
Molecular Weight (g/mol) 238.589
Numero MDL MFCD00016139
InChI Key FMSYTQMJOCCCQS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercuric fluoride, mercury ii fluoride, mercury difluoride, mercury fluoride hgf2, hgf2
PubChem CID 82209
IUPAC Name difluoromercury
SMILES F[Hg]F
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) fluoride
Punto di fusione 645°C (decomposition)
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Formula lineare HgF2
Numero UN UN2025
Indice di Merck 14,5878
Informazioni di solubilità Decomposes in water
Peso formulazione 238.61
Percent Purity 95%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 8.95 g/mL