Learn More
Mercury(II) Iodide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10020240 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10020240
Marca: Fisher Chemical M/2950/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7774-29-0
Formula molecolare HgI2
Molecular Weight (g/mol) 454.401
Numero MDL 11044
InChI Key YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC Name diiodomercury
SMILES I[Hg]I
Specifica
Punti di ebollizione 354°C
Punto di fusione 259°C
Colore Red
pH 8
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Peso formulazione 454.39g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.