Learn More
Mercury(II) Nitrate Monohydrate, ≥98.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15622300 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15622300
Marca: Honeywell-Fluka 23042150G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-34-8
Formula molecolare H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
Numero MDL MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+);dinitrate;hydrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(Ii) Nitrate Monohydrate
Punto di fusione 79°C
Colore White
Quantità 50 g
Formula lineare Hg(NO3)2 · H2O
Numero UN UN1625
Peso formulazione 342.62g/mol
Percent Purity ≥98.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 4.300g/cm3